Learn More
Clorhidrato de oxifenciclimina, LoGiCal
Código de producto. 30458473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458473 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458473 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1967.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphencyclimine Hydrochloride
CAS 125-52-0
Nombres de analitos o componentes Oxyphencyclimine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H28 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Daricol, Daricon, Dominil, Enterex, NSC 528449, Oximin, Oxyphencyclimine hydrochloride, S 1-1236, Setrol, Syklifen, Ulcociclinina, Vio-Thene, Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester, monohydrochloride (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester monohydrochloride (8CI), (1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidyl)methyl alpha-cyclohexyl-alpha-phenylglycolate hydrochloride, (+/-)-Oxyphencyclimine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O3.ClH/c1-22-14-8-13-21-18(22)15-25-19(23)20(24,16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;/h2,4-5,9-10,17,24H,3,6-8,11-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCCN=C1COC(=O)C(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1-metil-5,6-dihidro-4H-pirimidin-2-il)metil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 380.91
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1867 g/mol