Learn More
Oxifenbutazona, TRC
Código de producto. 17941275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941275 10 mg 10 miligramos
17901625 25 mg 25 miligramos
17904455 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87695010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-20-4
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1-p-Hydroxyphenyl-2-phenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,4-pyrazolidinedione, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, Butapirone, Californit, Crovaril, Flamaril, Floghene, Flogitolo, Flogoril, Frabel, G 27202, Metabolite I, NSC 526053, Neo-Farmadol, Offitril, Oxalid, Oxazolidin, Oxyphenbutazone, Oxyphenobutazone, Oxyphenylbutazone, Rapostan, Ro 04-4410, Romaxin, Suganril, Tandacote, Tandearil, Tanderil, Telidal, Tendearil, Visubutina, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
Nombre IUPAC 4-butil-1-(4-hidroxifenil)-2-fenilpirazolidina-3,5-diona
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenbutazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474
Porcentaje de pureza >95%