Learn More
Monohidrato de oxifenbutazona, Mikromol™
Descripción
Monohidrato de oxifenbutazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxyphenbutazone Monohydrate |
| CAS | 7081-38-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxyphenbutazone Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 O3 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 4-Butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, Oxyphenbutazone monohydrate, Tandearil monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O3.H2O/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15;/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3;1H2 |
| SMILES | O.CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-butil-1-(4-hidroxifenil)-2-fenilpirazolidina-3,5-diona; hidrato |
| Mostrar más |