Learn More
Monohidrato de oxifenbutazona, LoGiCal
Código de producto. 30461663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461663 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461663 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0933.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenbutazone Monohydrate
CAS 7081-38-1
Nombres de analitos o componentes Oxyphenbutazone Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 4-Butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, Oxyphenbutazone monohydrate, Tandearil monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3.H2O/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15;/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-butil-1-(4-hidroxifenil)-2-fenilpirazolidina-3,5-diona; hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 342.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.158 g/mol