Learn More
Oxifenbutazona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318730 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318730 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15810000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenbutazone
CAS 129-20-4
Nombres de analitos o componentes Oxyphenbutazone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1-p-Hydroxyphenyl-2-phenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,4-pyrazolidinedione, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, Butapirone, Californit, Crovaril, Flamaril, Floghene, Flogitolo, Flogoril, Frabel, G 27202, Metabolite I, NSC 526053, Neo-Farmadol, Offitril, Oxalid, Oxazolidin, Oxyphenbutazone, Oxyphenobutazone, Oxyphenylbutazone, Rapostan, Ro 04-4410, Romaxin, Suganril, Tandacote, Tandearil, Tanderil, Telidal, Tendearil, Visubutina, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-butil-1-(4-hidroxifenil)-2-fenilpirazolidina-3,5-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 324.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474 g/mol