Learn More
Oxypertina, LoGiCal
Código de producto. 30463629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463629 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463629 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3167.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxypertine
CAS 153-87-7
Nombres de analitos o componentes Oxypertine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]-1H-indole, 1-[2-(5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-indolyl)ethyl]-4-phenylpiperazine, 5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]indole, Equipertine, Forit, Integrin, Opertil, Oxypertin, Oxypertine, Win 18501-2
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2/c1-17-19(20-15-22(27-2)23(28-3)16-21(20)24-17)9-10-25-11-13-26(14-12-25)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,15-16,24H,9-14H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2[nH]c(C)c(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4)c2cc1OC
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2-metil-3-[2-(4-fenilpiperazin-1-il)etil]-1H-indol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 379.5
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.226 g/mol