Learn More
Oxypaeoniflorin, MedChemExpress
Descripción
Oxypaeoniflorin, an anti-oxidant, is a monoterpene glycoside compound isolated from Paeoniae species. Oxypaeoniflorin has neuroprotective and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxypaeoniflorin |
| CAS | 39011-91-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H28O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (201.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC[C@]([C@@]([C@]2(O)O3)([H])C4)([C@]3([H])O[C@]5(C2)C)[C@]45O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO |
| Peso molecular (g/mol) | 496.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.46 |
| Mostrar más |