Learn More
Oximetolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxymetholone |
| CAS | 434-07-1 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Androstan-3-one','17-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-','(5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one','17β-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl- (6CI,8CI), 17-Beta-Hydroxy-2-hydroxymethylene-17-alpha-methyl-3-androstanone, 17α-Methyl-2-hydroxymethylene-17-hydroxy-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 2-(Hydroxymethylene)-17-methyldihydrotestosterone, 2-Hydroxymethylene-17α-methyl-17β-hydroxy-3-androstanone, 2-Hydroxymethylene-17α-methylandrostan-17β-ol-3-one, 2-Hydroxymethylene-17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, Adroyd, Anadrol, Anapolan 50, Anapolon, Anasteron, Anasteronal, Anasterone, Becorel, C.I. 406, HMD, NSC-26198, Nastenon, Oxymethenolone, Oxymetholone, Pardroyd, Plenastril, Protanabol, Roboral, Synasteron, Synasteron 50 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)\C(=C/O)\C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (2Z,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-2-(hidroximetilideno)-10,13,17-trimetil-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2351 |