Learn More
Oximetolona, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30463284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463284 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463284 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMOXY16781LA
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Oximetolona, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxymetholone
CAS 434-07-1
Nombres de analitos o componentes Oxymetholone
Condiciones de envío Ice Pk. (-20°C)
Fórmula molecular C21 H32 O3
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 17-Beta-Hydroxy-2-hydroxymethylene-17-alpha-methyl-3-androstanone, 2-(Hydroxymethylene)-17-methyldihydrotestosterone, Adroyd, Anadrol, Anapolan 50, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)\C(=C/O)\C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC (2 Z,5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-17-hidroxi-2-(hidroximetilideno)-10,13,17-trimetil-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 332.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2351 g/mol