Learn More
Clorhidrato de oximetazolina, TRC
Código de producto. 30427988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30427988 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30427988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87647050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxymetazoline Hydrochloride
CAS 2315-02-8
Fórmula molecular C16 H24 N2 O . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
SMILES Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 6-terc-butil-3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-2,4-dimetilfenol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 296.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1655