Learn More
Clorhidrato de oximetazolina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de oximetazolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxymetazoline Hydrochloride |
| CAS | 2-8-2315 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxymetazoline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-terc-butil-3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-2,4-dimetilfenol;hidrocloruro |
| Mostrar más |