Learn More
Oximetazolina EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Impureza E de oximetazolina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 55699-10-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. E (EP), Oxymetazoline Imp. E (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity E, Oxymetazoline Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO/c1-9-8-12(14(3,4)5)13(16)10(2)11(9)6-7-15/h8,16H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC#N)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetonitrilo |
| Mostrar más |