Learn More
Oximetazolina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxymetazoline dihydroimidazolyl-d4 |
| CAS | 1262053-60-0 |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H20 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phenol','3-[(4,5-dihydro-4,5-d2-1H-imidazol-2-yl-4,5-d2)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethyl-, 3-[(4,5-Dihydro-4,5-d2-1H-imidazol-2-yl-4,5-d2)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol, Oxymetazoline-d4, Oxymetazoline-D4 (dihydroimidazolyl D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18)/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])Cc2c(C)cc(c(O)c2C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-terc-butil-2,4-dimetil-3-[(4,4,5,5-tetradeuterio-1H-imidazol-2-il)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 264.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.214 |