Learn More
MedChemExpress Oxymatrine
Código de producto. 16462356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462356 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462356 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0158
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Oxymatrine, an alkaloid from the roots of Sophora species, with anti-inflammatory, antifibrosis, and antitumor effects, inhibits the iNOS expression and TGF-β/Smad pathway. Oxymatrine inhibits bocavirus minute virus of canines (MVC) replication, reduces viral gene expression and decreases apoptosis induced by viral infection.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 264.36 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 16837-52-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo TGF-beta/Smad∣Influenza Virus