Learn More
MedChemExpress Oxymatrine
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 264.36 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 16837-52-8 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | TGF-beta/Smad∣Influenza Virus |
| Cantidad | 100 mg |