Learn More
Oxisofenfos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isofenphos-oxon |
| CAS | 31120-85-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H24 N O5 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Salicylic acid','isopropyl ester','ethyl isopropylphosphoramidate (8CI), Isofenphos oxon, Oxyisofenphos, Benzoic acid','2-[[ethoxy[(1-methylethyl)amino]phosphinyl]oxy]-','1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[etoxi-(propan-2-ilamino)fosforil]oxibenzoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.33 |
| Mostrar más |