Learn More
WTW™ Kits de pruebas de oxígeno
Código de producto. 11774745
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
1 a 20°C
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. temp unitSize
11774745 1 a 20°C paquete de 25
1 options
Código de producto. 11774745 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250403
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Agua superficial, agua potable
Para utilizar con (equipo) Fotómetro PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral
Nº de pruebas 25
temp 1 a 20°C
Tipo Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2