Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor de oxígeno para caja de guantes con sensor de +10 años
Código de producto. 16218831
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja de guantes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16218831 Caja de guantes cada uno
1 options
Código de producto. 16218831 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para pequeñas carcasas o entornos de vacío que utilizan nitrógeno o equipos criogénicos. Las ubicaciones de los monitores incluyen instalaciones farmacéuticas, de semiconductores, hospitales, universidades y laboratorios. El monitor sigue siendo preciso en entornos inertes con hasta un 0 % de oxígeno.
  • Vida media útil prolongada del sensor (+10 años)
  • Puntos de ajuste de dos alarmas para el 19,5 y el 18,0 %
  • Alarma sonora de 90 dB incorporada
  • Pantalla digital, y salida analógica de 4 a 20 mA
  • Soporte de montaje en pared para caja de guantes
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en control de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Qué es un monitor de O2?
  • El monitor de deficiencia de O2 Air Check está diseñado para un control continuo en los casos en los que deben supervisarse los niveles bajos de oxígeno.
Instalación. Listo para enchufarlo.
  • El monitor llegará listo para funcionar directamente al sacarlo de la caja. Simplemente fije la unidad en la caja y enchúfela. El monitor comenzará a tomar muestras de los niveles de oxígeno después de un periodo de inicio de 4 minutos. Los niveles se muestran claramente en la pantalla para facilitar el acceso y la visibilidad.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 76 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 5,125 x 3,15 pulg.
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 %
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +134 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 V
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 5,125 in
Anchura (métrico) 130 mm