Learn More
Mezcla de oxígeno, puro, (clorato de potasio(V) y óxido de manganeso(IV)), Fisher Chemical
Código de producto. 10346050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346050 500 g Tarro de cristal 500 GR
1 options
Código de producto. 10346050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0850/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Número MDL 284062
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxygen mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.