Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de oxígeno
Código de producto. 11892430
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
16,5/ l/min
250 mL/min
300 mL/min
4/ l/min
5/ l/min
50 mL/min
500 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11892430 300 mL/min cada uno
11822440 4/ l/min cada uno
11802440 500 mL/min cada uno
11882430 50 mL/min cada uno
11728298 16,5/ l/min cada uno
11778288 250 mL/min cada uno
11708298 5/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11892430 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT02207STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.65€
    46.92€ / paquete de 1
    Ahorro 29.73€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de flujo directo de oxígeno Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de oxígeno
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 300 mL/min