Learn More
Lenz Laborglasintrumente Frascos de determinación de oxígeno conforme a Winkler
Descripción
- Para la determinación del oxígeno disuelto en agua; grabado de capacidad en el frasco (precisión: ±0,01 ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Con tapón de vidrio NS rectificado en ángulo macizo (se puede fijar con una abrazadera)
- Cada frasco se ajusta individualmente con su tapón y ambos están marcados con el mismo número
- Material: vidrio sódico-cálcico
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Capacidad (métrico) | De 250 a 300 mL |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |