Learn More
Lenz Laborglasintrumente Frascos de determinación de oxígeno conforme a Winkler
Código de producto. 10518431
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10518431
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05605049
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para la determinación del oxígeno disuelto en agua; grabado de capacidad en el frasco (precisión: ±0,01 ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Con tapón de vidrio NS rectificado en ángulo macizo (se puede fijar con una abrazadera)
  • Cada frasco se ajusta individualmente con su tapón y ambos están marcados con el mismo número
  • Material: vidrio sódico-cálcico
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Capacidad (métrico) De 250 a 300 mL
Junta cónica estándar NS 19/26