Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor de deficiencia de oxígeno KF25 con un sensor de +10 años
Código de producto. 16288821
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
16288821 Oxígeno cada uno
1 options
Código de producto. 16288821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99128
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para su uso en un entorno de vacío, impresora OLED, generador de nitrógeno o máquinas que utilizan nitrógeno y equipos criogénicos. El resistente sensor de circonio con una vida media de 10 años está conectado a través de la brida KF25. El sensor se conecta al monitor mediante un cable de 3 m para facilitar la conexión.
  • Vida media útil prolongada del sensor (+10 años)
  • Puntos de ajuste de dos alarmas para el 19,5 y el 18,0 %
  • Alarma sonora de 90 dB incorporada
  • Pantalla digital, y salida analógica de 4 a 20 mA
  • Soportes para montaje en pared
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en control de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Qué es un monitor de O2?
  • El monitor de deficiencia de O2 Air Check está diseñado para un control continuo en los casos en los que los niveles bajos de oxígeno pueden suponer un peligro o un riesgo para el personal.
¿Para qué gases se puede utilizar un monitor de O2?
  • Los monitores de oxígeno PureAire se pueden utilizar para nitrógeno, argón y helio.
La instalación es sencilla. Listo para enchufarlo.
  • El monitor llegará listo para funcionar directamente al sacarlo de la caja. Solo tiene que fijar la unidad a la pared a 1 o 2 metros de la fuente de gas, enchufarla y encenderla. El monitor comenzará a tomar muestras de los niveles de oxígeno después de un periodo de inicio de 4 minutos. Los niveles se muestran claramente en la pantalla para facilitar el acceso y la visibilidad.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Fondo (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 76 mm
Componentes medidos Oxígeno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 5,125 x 3,15 pulg.
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 %
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +134 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 VCC
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 5,125 in
Anchura (métrico) 130 mm