Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor de deficiencia de oxígeno con cable de 3 m y sensor de +10 años
Código de producto. 16238831
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cable de 3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16238831 Cable de 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 16238831 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99145
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Perfecto para instalaciones que utilizan nitrógeno, helio y argón. El monitor es más adecuado para espacios reducidos, ubicaciones criogénicas y congeladores. Cable de 3 metros incluido. El monitor mantiene la precisión a temperaturas bajas de –40 °C. Nuestro sensor de circonio dura 10 años o más.
  • Vida media útil prolongada del sensor (+10 años)
  • Puntos de ajuste de dos alarmas para el 19,5 y el 18,0 %
  • Alarma sonora de 90 dB incorporada
  • Cable de 3 metro
  • Pantalla digital, y salida analógica de 4 a 20 mA
  • Soportes para montaje en pared
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en control de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Qué es un monitor de O2?
  • El monitor de deficiencia de O2 Air Check está diseñado para un control continuo en los casos en los que los niveles bajos de oxígeno pueden suponer un peligro para el personal.
La instalación es sencilla. Listo para enchufarlo.
  • El monitor llegará listo para funcionar directamente al sacarlo de la caja. Solo tiene que fijar la unidad a la pared a 1 o 2 metros de la fuente de gas, enchufarla y encenderla. El monitor comenzará a tomar muestras de los niveles de oxígeno después de un periodo de inicio de 4 minutos. Los niveles se muestran claramente en la pantalla para facilitar el acceso y la visibilidad.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 76 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 5,125 x 3,25 pulg.
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 %
Incluye Cable de 3 m
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +134 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 V
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 5,125 in
Anchura (métrico) 130 mm