Learn More
Hirschmann™ Botellas de oxígeno
Código de producto. 11712293
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 200 a 300 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11712293 De 200 a 300 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 11712293 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 6500187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90€
    76.10€ / paquete de 2
    Ahorro 5.80€
    7% Descuento
En stock
Botellas de oxígeno calibradas y marcadas individualmente según Winkler
  • Según Winkler
  • Graduación en blanco
  • Ajustado con precisión
  • Con recuadro para etiquetado
  • Numeración en serie consecutiva en frasco y tapón de vidrio biselado
Especificaciones
Volumen (métrico) De 200 a 300 ml
Altura (métrico) 135 mm