Learn More
Oxifluorfeno, TRC
Código de producto. 30135873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135873 10 g 10 g
17975105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87075010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42874-03-3
Fórmula molecular C15 H11 Cl F3 N O4
Peso molecular (g/mol) 361.7
Sinónimo Benzene, 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)-, 2-Chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-4-trifluoromethylphenyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether, 2'-Chloro-3-ethoxy-4'-trifluoromethyl-4-nitrodiphenyl ether, 4-Trifluoromethyl-2-chloro-3'-ethoxy-4'-nitrophenyl ether, Fluoxil 24EC, Galigan, Goal, Goal 2E, Goal 2XL, Koltar, Oxyfluorfen, Oxygold, RH 2915, RH 2915D
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyfluorfen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0329
Porcentaje de pureza >95%