Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxyfluorfen |
| CAS | 42874-03-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C15H11ClF3NO4 |
| Color | Naranja |
| Punto de fusión | 85°C to 90°C |
| Punto de ebullición | 358.2°C (Decomposition) |
| Peso molecular (g/mol) | 361.7 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |