Learn More
Oxifluorfeno 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310682 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310682 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010369ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyfluorfen
CAS 42874-03-3
Nombres de analitos o componentes Oxyfluorfen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3
SMILES CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil)benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 361.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0329 g/mol