Learn More
Oxifedrina, TRC
Código de producto. 30410813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410813 5 mg 5 miligramos
30420728 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8707005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-41-9
Fórmula molecular C19 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 313.39
Sinónimo 3-[[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-(3-methoxyphenyl)-1-propanone
Nombre IUPAC 3-[[(1R,2S)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-il]amino]-1-(3-metoxifenil)propano-1-uno
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)CCN[C@@H](C)[C@H](O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyfedrine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3/c1-14(19(22)15-7-4-3-5-8-15)20-12-11-18(21)16-9-6-10-17(13-16)23-2/h3-10,13-14,19-20,22H,11-12H2,1-2H3/t14-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1678