Learn More
Oxidibenceno, Mikromol™
Descripción
Oxidibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxydibenzene |
| CAS | 101-84-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxydibenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenoxibenceno |
| Mostrar más |