Learn More
N-óxido de oxicodona, Mikromol™
Descripción
N-óxido de oxicodona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxycodone N-Oxide |
| CAS | 71539-52-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxycodone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxycodone N-Oxide, Codeinone, 7,8-dihydro-14-hydroxy-, N-oxide (6CI), 14-Hydroxydihydrocodeinone N-oxide, Oxycodeinone N-oxide, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5alpha)-, Oxycodone Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO5/c1-19(22)8-7-17-14-10-3-4-12(23-2)15(14)24-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19?/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hidroxi-9-metoxi-3-metil-3-óxido-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-io-7-ona |
| Mostrar más |