Learn More
Oxicloroafina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxychloroaphine |
| CAS | 550-89-0 |
| Fórmula molecular | C13 H9 N3 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Oxychloraphin, Oxychlororaphine, Phenazine-1-carboxyamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9N3O/c14-13(17)8-4-3-7-11-12(8)16-10-6-2-1-5-9(10)15-11/h1-7H,(H2,14,17) |
| SMILES | O=C(N)C=1C=CC=C2N=C3C=CC=CC3=NC21 |
| Nombre IUPAC | fenazina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0746 |