Learn More
Oxibutinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxybutynin |
| CAS | 5633-20-5 |
| Fórmula molecular | C22 H31 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-Oxybutynin, (±)-Oxybutynin, 4-Diethylamino-2-butynyl α-Phenylcyclohexaneglycolate, Ditropan, Ditropan XL, Kentera, Oxybutynin, Oxytrol, Uromax, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butyn-1-yl ester, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, α-phenyl-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester (8CI), 2-Butyn-1-ol, 4-(diethylamino)-, α-phenylcyclohexaneglycolate (ester) (8CI), (RS)-Oxybutynin, (±)-Oxybutynin, 4-Diethylamino-2-butynyl α-phenylcyclohexaneglycolate, Ditropan, Ditropan XL, Kentera, Oxybutynin, Oxytrol, Uromax |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(dietilamino)but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenil-acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 357.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.2304 |