Learn More
Oxybutinina N-óxido 90%, TRC
Código de producto. 30426330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426330 10 mg 10 miligramos
30413775 5 mg 5 miligramos
30420545 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86853010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80976-68-7
Fórmula molecular C22 H31 N O4
Peso molecular (g/mol) 373.49
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethyloxidoamino)-2-butyn-1-yl ester, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, N-oxide, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethyloxidoamino)-2-butynyl ester (9CI), Oxybutynin N-oxide, α-Cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetic acid 4-(diethylamino)-2-butynyl ester N-oxide, 4-Diethylamino-2-butynyl α-phenylcyclohexaneglycolate N-oxide
Nombre IUPAC 4-(2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetil)oxi-N,N-dietilbut-2-yn-1-óxido de amina
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin N-Oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO4/c1-3-23(26,4-2)17-11-12-18-27-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2253