Learn More
Clorhidrato de oxibutinina EP Impureza B, Mikromol™
Description
Clorhidrato de oxibutinina EP Impureza B
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| CAS | 14943-53-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxybutynin Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybutynin Imp. B (EP), 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Diphenyl Analogue of Oxybutynin, Oxybutynin Hydrochloride Impurity B, Oxybutynin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5-10,13-16,25H,3-4,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2,2-difenilacetato de 4-(dietilamino)but-2-inilo |
| Show More |