Learn More
Oxibutinina EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30460292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460292 4 x 25 mg -
17954336 100 mg 100 miligramos
17901386 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460292 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0047.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxibutinina EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phenylcyclohexylglycolic Acid
CAS 4335-77-7
Nombres de analitos o componentes Phenylcyclohexylglycolic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid (Phenylcyclohexylglycolic Acid), Oxybutynin Hydrochloride Imp. D (EP), Oxybutynin Imp. D (EP), Oxybutynin USP Related Compound A, Oxybutynin USP RC A, (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Phenylcyclohexylglycolic Acid, Oxybutynin Related Compound A, Oxybutynin Hydrochloride Impurity D, Oxybutynin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 234.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1256 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.