Learn More
Oxibutinina EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Oxibutinina EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylcyclohexylglycolic Acid |
| CAS | 4335-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenylcyclohexylglycolic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid (Phenylcyclohexylglycolic Acid), Oxybutynin Hydrochloride Imp. D (EP), Oxybutynin Imp. D (EP), Oxybutynin USP Related Compound A, Oxybutynin USP RC A, (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Phenylcyclohexylglycolic Acid, Oxybutynin Related Compound A, Oxybutynin Hydrochloride Impurity D, Oxybutynin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacético |
| Mostrar más |