Learn More
Cloruro de oxibutinina-d11, TRC
Código de producto. 30179653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179653 1 mg 1 miligramo
30179598 25 mg 25 miligramos
30179382 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8685271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185151-95-4
Fórmula molecular C22 D11 H20 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 405.015
Sinónimo 4-Diethylaminobut-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate hydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl α-(cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride, (±)-Oxybutynin-d11 HCl (cyclohexyl-d11), Oxybutynin-d11 Chloride, Oxybutynin-D11 (cyclohexyl-D11) Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-ynil 2-hidroxi-2-fenil-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexil)acetato; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(C(=O)OCC#CCN(CC)CC)c2ccccc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin-d11 Chloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i6D2,9D2,10D2,15D2,16D2,20D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.276