Learn More
Clorhidrato de oxibutinina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxybutynin-d10 Hydrochloride |
| CAS | 120092-65-1 |
| Fórmula molecular | C22H22D10ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-Phenylcyclohexaneglycolic Acid 4-(Diethyl-d10-amino)-2-butynyl Ester','Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | OC(C(OCC#CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 404.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.2698 |