Learn More
Oxybutynin chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16408206 100 mg 100 miligramos
16482076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16408206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0267A
MedChemExpress Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin chloride
Forma física Solid
CAS 1508-65-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32ClNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.84 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (84.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 393.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Porcentaje de pureza 98.31%