Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de oxibuprocaína, Mikromol™
Código de producto. 30050394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050394 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050394 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0543.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de oxibuprocaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2727060-44-6
Nombres de analitos o componentes Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H28 N2 O4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28N2O4.2ClH/c1-4-7-11-22-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)23-12-10-19(21,5-2)6-3;;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
Nombre IUPAC óxido de 2-(4-amino-3-butoxibenzoil)oxi-N,N-dietiletanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 397.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1583 g/mol