Learn More
Clorhidrato de oxibuprocaína, LoGiCal
Código de producto. 30459844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459844 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459844 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0543.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybuprocaine Hydrochloride
CAS 5987-82-6
Nombres de analitos o componentes Oxybuprocaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H28 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
Nombre IUPAC 4-amino-3-butoxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 344.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1867 g/mol