Learn More
Oxibuprocaína EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Oxibuprocaína EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 2374-03-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico |
| Mostrar más |