Learn More
Oxibenzona, TRC
Código de producto. 30012019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012019 10 g 10 g
30006856 1 g 1 g
30005420 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86730010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-57-7
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-methoxyphenol, 4-Methoxy-2-hydroxybenzophenone, ASL 24, Aduvex 24, Advastab 45, Anuvex, Benzophenone 3, Chimassorb 90, Cyasorb UV 9, Cyasorb UV 9 Light Absorber, Escalol 567, Eusolex 4360, Jeescreen Benzophenone 3, Kemisorb 11, MOB, NSC 7778, Neo Heliopan BB, Ongrostab HMB, Onzone, Oxybenzon, Oxybenzone, Seesorb 101, Spectra-Sorb UV 9, Sumisorb 110, Sunscreen UV 15, Syntase 62, Tinosorb B 3, UF 3, UV 9, Uvasorb MET/C, Uvinul 3040, Uvinul 9, Uvinul M 40, Uvistat 24, Viosorb 110
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-metoxifenilo)-fenilmetanona
SMILES COc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybenzone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786
Porcentaje de pureza >95%