Learn More
Oxibenzona, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Oxybenzone |
| CAS | 131-57-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxybenzone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-methoxyphenol, 4-Methoxy-2-hydroxybenzophenone, ASL 24, Aduvex 24, Advastab 45, Anuvex, Benzophenone 3, Chimassorb 90, Cyasorb UV 9, Cyasorb UV 9 Light Absorber, Escalol 567, Eusolex 4360, Jeescreen Benzophenone 3, Kemisorb 11, MOB, NSC 7778, Neo Heliopan BB, Ongrostab HMB, Onzone, Oxybenzon, Oxybenzone, Seesorb 101, Spectra-Sorb UV 9, Sumisorb 110, Sunscreen UV 15, Syntase 62, Tinosorb B 3, UF 3, UV 9, Uvasorb MET/C, Uvinul 3040, Uvinul 9, Uvinul M 40, Uvistat 24, Viosorb 110 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1 |
| Show More |