Learn More
Oxiclordano 100 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328384 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328384 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011130HE
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material oxy-Chlordane
CAS 27304-13-8
Nombres de analitos o componentes oxy-Chlordane
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H4 Cl8 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aS)-rel-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, exo,endo-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-Oxychlordane, Octachlor epoxide, Oxychlordan, Oxychlordane, (1aalpha,1bbeta,2alpha,5alpha,5abeta,6beta,6aalpha)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, Octachlor Epoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H4Cl8O/c11-3-1-2(6-9(3,16)19-6)8(15)5(13)4(12)7(1,14)10(8,17)18/h1-3,6H/t1-,2+,3+,6-,7+,8-,9+/m0/s1
SMILES Cl[C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@@H]3O[C@]13Cl)[C@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Hexane
Peso molecular (g/mol) 423.76
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.777 g/mol