Learn More
Clorhidrato de oxprenolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxprenolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1189649-47-5 |
| Fórmula molecular | C15H17D7ClNO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol Hydrochloride, 1-(Isopropylamino-d7)-2-hydroxy-3-[o- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H/i2D3,3D3,12D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccccc1OCC=C)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 308.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1884 |