Learn More
Oxozolpidem (N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-alfa-oxo-imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida), Mikromol™
Descripción
Oxozolpidem (N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-alfa-oxo-imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide) |
| CAS | 400038-68-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, Zolpidem Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-oxoacetamida |
| Mostrar más |