Learn More
Oxozolpidem (N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-alfa-oxo-imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida), Mikromol™
Código de producto. 17941496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941496 25 mg 25 miligramos
17944356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxozolpidem (N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-alfa-oxo-imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
CAS 400038-68-8
Nombres de analitos o componentes Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H19 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, Zolpidem Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3
SMILES CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-oxoacetamida
Peso molecular (g/mol) 321.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1477 g/mol