Learn More
Tocris Bioscience™ Oxotremorine sesquifumarate
Descripción
Muscarinic agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxotremorine sesquifumarate |
| CAS | 17360-35-9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C36H48N4O14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.4 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 760.79 |